3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2716-5G C2716-25G
TCIAC2716-5GEA 70 EUR
TCIAC2716-5G TCIAC2716-25G
3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Formula: C₁₁H₁₁ClN₂O
MW: 222,67 g/mol
Número MDL: MFCD03085747
Núm. CAS: 41078-70-0
EINECS: 255-207-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C