4-Chlorobutyraldehyde diethyl acetal ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2717-5G C2717-25G
TCIAC2717-5GEA 25 EUR
TCIAC2717-5G TCIAC2717-25G
4-Chlorobutyraldehyde diethyl acetal ≥97.0% (por GC)
4-Chlorobutyraldehyde diethyl acetal
Formula: C₈H₁₇ClO₂
Pto. Ebullición: 92°C
Número MDL: MFCD00671476
Núm. CAS: 6139-83-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %