Chloro(dimethylsulphide)gold(I) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2719-200MG C2719-1G
TCIAC2719-200MGEA 59 EUR
TCIAC2719-200MG TCIAC2719-1G
Chloro(dimethylsulphide)gold(I) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Chloro(dimethylsulphide)gold(I)
Formula: C₂H₆AuClS
Pto. de fusión: 160°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00192090
Núm. CAS: 29892-37-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %