2-Chloro-5-methoxyphenol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2720-5G C2720-25G
TCIAC2720-5GEA 67 EUR
TCIAC2720-5G TCIAC2720-25G
2-Chloro-5-methoxyphenol ≥97.0% (por GC)
2-Chloro-5-methoxyphenol
Formula: C₇H₇ClO₂
Pto. Ebullición: 125°C
Número MDL: MFCD00086345
Núm. CAS: 18113-04-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %