2-Chloro-1,4-naphthoquinone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2721-5G C2721-25G
TCIAC2721-5GEA 99 EUR
TCIAC2721-5G TCIAC2721-25G
2-Chloro-1,4-naphthoquinone ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-1,4-naphthoquinone
Formula: C₁₀H₅ClO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00029187
Núm. CAS: 1010-60-2
EINECS: 213-776-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C