2-Cloro-4-formilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde, 2-Chloroisonicotinaldehyde
C2723-1G C2723-5G
TCIAC2723-1GEA 68 EUR
TCIAC2723-1G TCIAC2723-5G
2-Cloro-4-formilpiridina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-4-formilpiridina
Formula: C₆H₄ClNO
Número MDL: MFCD06651557
Núm. CAS: 101066-61-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C