6-Chloropyrazine-2-carboxylic acid ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
C2725-1G
C2725-5G
TCIAC2725-1GEA
61
EUR
TCIAC2725-1G
TCIAC2725-5G
6-Chloropyrazine-2-carboxylic acid ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
6-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formula:
C₅H₃ClN₂O₂ |
Número MDL:
MFCD00837871 Núm. CAS: 23688-89-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Green to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |