Ácido 3-(1-cianoetil)benzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2730-5G C2730-25G
TCIAC2730-5GEA 36 EUR
TCIAC2730-5G TCIAC2730-25G
Ácido 3-(1-cianoetil)benzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-(1-cianoetil)benzoico
Formula: C₁₀H₉NO₂
Número MDL: MFCD00002520
Núm. CAS: 5537-71-3
EINECS: 226-897-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C