4-Chloropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C2732-1G C2732-5G
TCIAC2732-1GEA 53 EUR
TCIAC2732-1G TCIAC2732-5G
4-Chloropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (por GC)
4-Chloropyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₃ClN₂
Número MDL: MFCD06009833
Núm. CAS: 19235-89-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C