Ácido 5-cloro-2-piridincarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2736-1G C2736-5G
TCIAC2736-1GEA 18 EUR
TCIAC2736-1G TCIAC2736-5G
Ácido 5-cloro-2-piridincarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 5-cloro-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄ClNO₂
Número MDL: MFCD04114192
Núm. CAS: 86873-60-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C