Ácido (S)-(+)-2-hidroxi-2-(2-clorofenil)acetico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
C2738-5G
C2738-25G
TCIAC2738-5GEA
117
EUR
TCIAC2738-5G
TCIAC2738-25G
Ácido (S)-(+)-2-hidroxi-2-(2-clorofenil)acetico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (S)-(+)-2-hidroxi-2-(2-clorofenil)acetico
Formula:
C₈H₇ClO₃ MW: 186.59 g/mol |
Número MDL:
MFCD00798437 Núm. CAS: 52950-19-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 119.0 to 123.0 deg-C |