Cloruro de 5-cloro-2-metoxibencenosulfonilo ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C2740-5G C2740-25G
TCIAC2740-5GEA 37 EUR
TCIAC2740-5G TCIAC2740-25G
Cloruro de 5-cloro-2-metoxibencenosulfonilo ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 5-cloro-2-metoxibencenosulfonilo
Formula: C₇H₆Cl₂O₃S
Número MDL: MFCD00052959
Núm. CAS: 22952-32-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C