6-Cloro-4H-3,1-benzoxazina-2,4(1H)-diona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2743-5G C2743-25G
TCIAC2743-5GEA 50 EUR
TCIAC2743-5G TCIAC2743-25G
6-Cloro-4H-3,1-benzoxazina-2,4(1H)-diona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
6-Cloro-4H-3,1-benzoxazina-2,4(1H)-diona
Formula: C₈H₄ClNO₃
Número MDL: MFCD00006701
Núm. CAS: 4743-17-3
EINECS: 225-255-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %