5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2747-1G
C2747-5G
TCIAC2747-1GEA
49
EUR
TCIAC2747-1G
TCIAC2747-5G
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula:
C₉H₁₁ClN₂O MW: 158,59 g/mol |
Número MDL:
MFCD00052538 Núm. CAS: 27006-76-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 77.0 to 80.0 deg-C |