Ácido (4-cloro-3-fluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi(4-cloro-3-fluorofenil)borano
C2749-1G C2749-5G
TCIAC2749-1GEA 26 EUR
TCIAC2749-1G TCIAC2749-5G
Ácido (4-cloro-3-fluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (4-cloro-3-fluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Pto. de fusión: 144°C
Número MDL: MFCD01319010
Núm. CAS: 137504-86-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %