1-Cloro-2-etinilbenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2750-1G
C2750-5G
TCIAC2750-1GEA
27
EUR
TCIAC2750-1G
TCIAC2750-5G
1-Cloro-2-etinilbenceno ≥98.0% (por GC)
1-Cloro-2-etinilbenceno
Formula:
C₈H₅Cl Pto. Ebullición: 72°C Pto. de inflamación: 70°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00269951 Núm. CAS: 873-31-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...