2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C2752-1G C2752-5G
TCIAC2752-1GEA 38 EUR
TCIAC2752-1G TCIAC2752-5G
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrClFO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05154991
Núm. CAS: 63529-30-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C