Ácido 2-cloro-5-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2755-200MG C2755-1G
TCIAC2755-200MGEA 49 EUR
TCIAC2755-200MG TCIAC2755-1G
Ácido 2-cloro-5-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-cloro-5-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇ClO₃
Número MDL: MFCD00466261
Núm. CAS: 6280-89-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C