4-Cloro-3-(trifluorometil)benzaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2760-1G C2760-5G
TCIAC2760-1GEA 32 EUR
TCIAC2760-1G TCIAC2760-5G
4-Cloro-3-(trifluorometil)benzaldehído ≥97.0% (por GC)
Formula: C₈H₄ClF₃O
Pto. Ebullición: 54°C
Número MDL: MFCD00040722
Núm. CAS: 34328-46-6
EINECS: 251-940-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %