4-Cyano-4'-propylbiphenyl ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4'-Propyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
C2764-1G C2764-5G
TCIAC2764-1GEA 30 EUR
TCIAC2764-1G TCIAC2764-5G
4-Cyano-4'-propylbiphenyl ≥99.0% (por GC)
4-Cyano-4'-propylbiphenyl
Formula: C₁₆H₁₅N
MW: 221,2970 g/mol
Número MDL: MFCD00505987
Núm. CAS: 58743-76-3
EINECS: 261-415-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 65.0 to 67.0 deg-C