2-Cyclohexylethanamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: (2-Aminoethyl)cyclohexane, 2-Cyclohexylethylamine

C2765-1G C2765-5G
TCIAC2765-1GEA 90 EUR
TCIAC2765-1G TCIAC2765-5G
2-Cyclohexylethanamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Cyclohexylethanamine
Formula: C₈H₁₇N
Pto. Ebullición: 96°C
Número MDL: MFCD00058668
Núm. CAS: 4442-85-7
EINECS: 224-673-7
UN: 2733
ADR: 3,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR