2-(1-Methylguanidino)ethyl dihydrogen phosphate 98,0 HPLC, T
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Creatinol phosphate, Aplodan, 2-(1-Methylguanidino)ethyl dihydrogen phosphate
C2767-5G
C2767-25G
TCIAC2767-5GEA
26
EUR
TCIAC2767-5G
TCIAC2767-25G
2-(1-Methylguanidino)ethyl dihydrogen phosphate 98,0 HPLC, T
2-(1-Methylguanidino)ethyl dihydrogen phosphate
Formula:
C₄H₁₂N₃O₄P MW: 197.1295 g/mol Pto. Ebullición: 244°C |
Número MDL:
MFCD00868297 Núm. CAS: 6903-79-3 EINECS: 230-011-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |