2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-(4-CN-Phenyl)-Gly-OH, N-(4-Cyanophenyl)glycine
C2771-5G C2771-25G
TCIAC2771-5GEA 23 EUR
TCIAC2771-5G TCIAC2771-25G
2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176.1700 g/mol
Número MDL: MFCD01464022
Núm. CAS: 42288-26-6
EINECS: 459-560-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %