Ácido 6-cloro-o-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-6-methylbenzoic acid
C2776-1G C2776-5G
TCIAC2776-1GEA 53 EUR
TCIAC2776-1G TCIAC2776-5G
Ácido 6-cloro-o-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 6-cloro-o-toluico
Formula: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Número MDL: MFCD00045799
Núm. CAS: 21327-86-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C