2-Cloro-6-metilpirazina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2777-1G
C2777-5G
TCIAC2777-1GEA
76
EUR
TCIAC2777-1G
TCIAC2777-5G
2-Cloro-6-metilpirazina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-6-metilpirazina
Formula:
C₅H₅ClN₂ MW: 128,5596 g/mol Pto. Ebullición: 83°C |
Número MDL:
MFCD00055032 Núm. CAS: 38557-71-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 50.0 to 54.0 deg-C |