4-Cloro-3-(trifluorometil)fenil isocianato ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C2778-5G C2778-25G
TCIAC2778-5GEA 59 EUR
TCIAC2778-5G TCIAC2778-25G
4-Cloro-3-(trifluorometil)fenil isocianato ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-3-(trifluorometil)fenil isocianato
Formula: C₈H₃ClF₃NO
Pto. Ebullición: 92°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013874
Núm. CAS: 327-78-6
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C