1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2779-1G C2779-5G
TCIAC2779-1GEA 67 EUR
TCIAC2779-1G TCIAC2779-5G
1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₉F₂NO₃
Pto. de fusión: 289°C
Número MDL: MFCD01646375
Núm. CAS: 93107-30-3
EINECS: 413-760-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %