CZBDF ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3,7-Bis[4-(9H-carbazol-9-yl)phenyl]-2,6-diphenylbenzo[1,2-b:4,5-b']difuran, 9,9'-[(2,6-Diphenylbenzo[1,2-b:4,5-b']difuran-3,7-diyl)bis(4,1-phenylene)]bis(9H-carbazole)
C2780-200MG C2780-1G
TCIAC2780-200MGEA 92 EUR
TCIAC2780-200MG TCIAC2780-1G
CZBDF ≥98.0% (by HPLC)
CZBDF
Formula: C₅₈H₃₆N₂O₂
MW: 792,94 g/mol
Número MDL: MFCD28100824
Núm. CAS: 1092578-51-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%