7-Cloro-4H-3,1-benzoxazina-2,4(1H)-diona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2790-1G C2790-5G
TCIAC2790-1GEA 32 EUR
TCIAC2790-1G TCIAC2790-5G
7-Cloro-4H-3,1-benzoxazina-2,4(1H)-diona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
7-Cloro-4H-3,1-benzoxazina-2,4(1H)-diona
Formula: C₈H₄ClNO₃
Número MDL: MFCD00090431
Núm. CAS: 40928-13-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %