4-Chloro-N-methylpicolinamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2793-1G
C2793-5G
TCIAC2793-1GEA
93
EUR
TCIAC2793-1G
TCIAC2793-5G
4-Chloro-N-methylpicolinamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Chloro-N-methylpicolinamide
Formula:
C₇H₇ClN₂O |
Número MDL:
MFCD02185921 Núm. CAS: 220000-87-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 44.0 to 48.0 deg-C |