cis-1,3-Cyclohexanediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: cis-1,3-Diaminocyclohexane
C2801-1G C2801-5G
TCIAC2801-1GEA 118 EUR
TCIAC2801-1G TCIAC2801-5G
cis-1,3-Cyclohexanediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
cis-1,3-Cyclohexanediamine
Formula: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Pto. Ebullición: 198°C
Núm. CAS: 26772-34-9
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %