trans-1,3-Cyclohexanediamine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: trans-1,3-Diaminocyclohexane
C2802-200MG C2802-1G
TCIAC2802-200MGEA 90 EUR
TCIAC2802-200MG TCIAC2802-1G
trans-1,3-Cyclohexanediamine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
trans-1,3-Cyclohexanediamine
Formula: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Pto. Ebullición: 198°C
Densidad: 0,97
Núm. CAS: 26883-70-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %