Ácido 4-cloro-3-(trifluorometil)benzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido 4-cloro-α-α-α-trifluoro-m-toluico
C2803-1G C2803-5G
TCIAC2803-1GEA 29 EUR
TCIAC2803-1G TCIAC2803-5G
Ácido 4-cloro-3-(trifluorometil)benzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-cloro-3-(trifluorometil)benzoico
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.57 g/mol
Número MDL: MFCD01631468
Núm. CAS: 1737-36-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 165.0 deg-C