Cesium green ≥85.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4''-[2-[2-[2-[2-(4-Nitrophenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]-[1,1':4',1''-terphenyl]-4-ol
C2806-50MG C2806-250MG
TCIAC2806-50MGEA 115 EUR
TCIAC2806-50MG TCIAC2806-250MG
Cesium green ≥85.0% (by HPLC)
Cesium green
Formula: C₃₂H₃₃NO₈
MW: 559,62 g/mol
Núm. CAS: 1611477-45-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%