Cyclohexadiene (1,3- and 1,4- mixture) ≥85.0% (por GC) (contains 4-10% Benzene) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
C2808-5ML C2808-25ML
TCIAC2808-5MLEA 75 EUR
TCIAC2808-5ML TCIAC2808-25ML
Cyclohexadiene (1,3- and 1,4- mixture) ≥85.0% (por GC) (contains 4-10% Benzene) estabilizado
Cyclohexadiene
Formula: C₆H₈
Temperatura de almacenaje: Nevera
UN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 % (total of isomer)
Benzene 4.0 to 10.0 w/w%