Catecholbis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C2809-1G C2809-5G
TCIAC2809-1GEA 136 EUR
TCIAC2809-1G TCIAC2809-5G
Catecholbis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (por GC)
Catecholbis(trifluoromethanesulphonate)
Formula: C₈H₄F₆O₆S₂
Número MDL: MFCD00274274
Núm. CAS: 17763-91-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C