5-(2-Clorofenil)tetrazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-(2-Chlorophenyl)-2H-1,2,3,4-tetrazole
C2811-1G C2811-5G
TCIAC2811-1GEA 34 EUR
TCIAC2811-1G TCIAC2811-5G
5-(2-Clorofenil)tetrazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-(2-Clorofenil)tetrazol
Formula: C₇H₅ClN₄
Número MDL: MFCD00040950
Núm. CAS: 50907-46-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %