4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulphonamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(5-(p-Tolyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulphonamide, Celecoxib
C2816-200MG C2816-1G
TCIAC2816-200MGEA 21 EUR
TCIAC2816-200MG TCIAC2816-1G
4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulphonamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulphonamide
Formula: C₁₇H₁₄F₃N₃O₂S
MW: 381,38 g/mol
Número MDL: MFCD00941298
Núm. CAS: 169590-42-5
Índice Merck: 14,01956
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C