4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)pyrazole
C2818-1G C2818-5G
TCIAC2818-1GEA 32 EUR
TCIAC2818-1G TCIAC2818-5G
4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Formula: C₉H₇ClN₂O
MW: 194,62 g/mol
Número MDL: MFCD00209566
Núm. CAS: 18704-67-1
EINECS: 242-516-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C