4-Chloro-2,3-dimethylpyridine-N-oxide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-2,3-dimethylpyridine 1-oxide
C2820-5G C2820-25G
TCIAC2820-5GEA 37 EUR
TCIAC2820-5G TCIAC2820-25G
4-Chloro-2,3-dimethylpyridine-N-oxide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Chloro-2,3-dimethylpyridine-N-oxide
Formula: C₇H₈ClNO
MW: 157,60 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06411125
Núm. CAS: 59886-90-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C