(2H)-Benzofuran-3-ona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Benzofuran-3(2H)-one
C2825-1G C2825-5G
TCIAC2825-1GEA 27 EUR
TCIAC2825-1G TCIAC2825-5G
(2H)-Benzofuran-3-ona ≥98.0% (por GC)
(2H)-Benzofuran-3-ona
Formula: C₈H₆O₂
MW: 134.13 g/mol
Número MDL: MFCD00051810
Núm. CAS: 7169-34-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C