2-Cloro-4-nitrobenzamida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Aklomide
C2829-5G C2829-25G
TCIAC2829-5GEA 54 EUR
TCIAC2829-5G TCIAC2829-25G
2-Cloro-4-nitrobenzamida ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-4-nitrobenzamida
Formula: C₇H₅ClN₂O₃
MW: 200.58 g/mol
Número MDL: MFCD00017119
Núm. CAS: 3011-89-0
EINECS: 221-143-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C