3-Cianocumarina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Coumarin-3-carbonitrile, 2-Oxo-2H-chromene-3-carbonitrile
C2830-1G C2830-5G
TCIAC2830-1GEA 21 EUR
TCIAC2830-1G TCIAC2830-5G
3-Cianocumarina ≥98.0% (por GC)
3-Cianocumarina
Formula: C₁₀H₅NO₂
MW: 171,16 g/mol
Número MDL: MFCD00115699
Núm. CAS: 15119-34-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C