4-Chloro-2-methylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2835-200MG
C2835-1G
TCIAC2835-200MGEA
23
EUR
TCIAC2835-200MG
TCIAC2835-1G
4-Chloro-2-methylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
4-Chloro-2-methylpyrimidine
Formula:
C₅H₅ClN₂ MW: 128,5596 g/mol Pto. Ebullición: 168°C |
Número MDL:
MFCD00234069 Núm. CAS: 4994-86-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 55.0 to 59.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...