7-(Diethylamino)-3-(1-methyl-2-benzimidazolyl)coumarin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2837-200MG C2837-1G
TCIAC2837-200MGEA 66 EUR
TCIAC2837-200MG TCIAC2837-1G
7-(Diethylamino)-3-(1-methyl-2-benzimidazolyl)coumarin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
7-(Diethylamino)-3-(1-methyl-2-benzimidazolyl)coumarin
Formula: C₂₁H₂₁N₃O₂
Número MDL: MFCD00051349
Núm. CAS: 41044-12-6
EINECS: 255-186-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C
Lambda max. 413.0 to 415.0 nm (EtOH)