N-Carbobenzoxyglycine methyl ester ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-Cbz-glycine Methyl Ester, N-Benzyloxycarbonylglycine methyl ester, Z-Gly-OMe
C2838-5G C2838-25G
TCIAC2838-5GEA 23 EUR
TCIAC2838-5G TCIAC2838-25G
N-Carbobenzoxyglycine methyl ester ≥95.0% (por GC)
N-Carbobenzoxyglycine methyl ester
Formula: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223,23 g/mol
Pto. Ebullición: 151°C
Número MDL: MFCD00043631
Núm. CAS: 1212-53-9
EINECS: 214-922-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %