7-Cloroindolina-2,3-diona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 7-Cloro-1H-indol-2,3-diona
C2840-1G C2840-5G
TCIAC2840-1GEA 23 EUR
TCIAC2840-1G TCIAC2840-5G
7-Cloroindolina-2,3-diona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
7-Cloroindolina-2,3-diona
Formula: C₈H₄ClNO₂
MW: 181,58 g/mol
Número MDL: MFCD00022796
Núm. CAS: 7477-63-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C