1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis), purified by sublimation
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Cyclobuta[1,2-c:3,4-c']difuran-1,3,4,6(3aH,3bH,6aH,6bH)-tetraone
C2842-1G C2842-5G
TCIAC2842-1GEA 45 EUR
TCIAC2842-1G TCIAC2842-5G
1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis), purified by sublimation
1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic dianhydride
Formula: C₈H₄O₆
MW: 196,11 g/mol
Pto. de fusión: 285°C
Número MDL: MFCD00004944
Núm. CAS: 4415-87-6
EINECS: 224-577-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53eeeb976d6709496950f801c2dc6f2721eee18c&vid=c77e6554cb19ced5c0b2ca8126f249ec64c92f01&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %