Cedrol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2854-5G C2854-25G
TCIAC2854-5GEA 60 EUR
TCIAC2854-5G TCIAC2854-25G
Cedrol ≥98.0% (por GC)
Cedrol
Formula: C₁₅H₂₆O
Pto. Ebullición: 273°C
Número MDL: MFCD00062952
Núm. CAS: 77-53-2
EINECS: 201-035-6
Índice Merck: 14,01911
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +11.0 deg (C=5, CHCL3)