5-CFDA (5-Carboxyfluorescein diacetate) ≥93.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Carboxy-di-O-acetylfluorescein, 5-CFDA, 5-Carboxyfluorescein diacetate
C2859-50MG C2859-200MG
TCIAC2859-50MGEA 47 EUR
TCIAC2859-50MG TCIAC2859-200MG
5-CFDA (5-Carboxyfluorescein diacetate) ≥93.0% (by HPLC, titration analysis)
5-CFDA (5-Carboxyfluorescein diacetate)
Formula: C₂₅H₁₆O₉
MW: 460,39 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00036872
Núm. CAS: 79955-27-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 93.0 %